missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Secnidazole, MedChemExpress
Beskrivelse
Secnidazole, as an analog of acylhomoserine lactones, effectively inhibits QS resulting in the attenuation of Pseudomonas aeruginosa pathogenesis. Secnidazole has antimicrobial activity against many anaerobic Gram-negative and Gram-positive bacterial species in vitro. Secnidazole can be used for the research of various diseases, such as amoebiasis and giardiasis, and bacterial vaginitis.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Secnidazole |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 3366-95-8 |
| Farve | Off-White |
| Mængde | 50 mg |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C7H11N3O3 |
| Til brug med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | RP-14539 PM-185184 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 30 mg/mL (162.00 mM) ∣H2O : 25 mg/mL (135.00 mM; Need ultrasonic) |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?