Få mere at vide
Secnidazole-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Secnidazole-d6 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O3/c1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13/h3,5,11H,4H2,1-2H3/i1D3,4D2,5D |
| Formel vægt | 191.1177 |