Få mere at vide
Secnidazole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Secnidazole |
| CAS | 3366-95-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Secnidazole |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C7 H11 N3 O3 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Secnidazole |
| InChI formel | InChI=1S/C7H11N3O3/c1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13/h3,5,11H,4H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(O)Cn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-] |
| Vis mere |