Få mere at vide
Secnidazole 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30323388
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30323388 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30323388 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA16931100AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Secnidazole
CAS 3366-95-8
Analyt- eller komponentnavne Secnidazole
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C7 H11 N3 O3
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Secnidazole
InChI formel InChI=1S/C7H11N3O3/c1-5(11)4-9-6(2)8-3-7(9)10(12)13/h3,5,11H,4H2,1-2H3
SMIL CC(O)Cn1c(C)ncc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 1-(2-methyl-5-nitroimidazol-1-yl)propan-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 185.18
Mængde 1 ml
Formel vægt 185.08 g/mol