Få mere at vide
Secalciferol-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Secalciferol 25,25-dimethyl-d6 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O3/c1-18-8-12-22(28)17-21(18)11-10-20-7-6-16-27(5)23(13-14-24(20)27)19(2)9-15-25(29)26(3,4)30/h10-11,19,22-25,28-30H,1,6-9,12-17H2,2-5H3/b20-10+,21-11-/t19-,22+,23-,24+,25-,27-/m1/s1/i3D3,4D3 |
| Formel vægt | 422.3667 |