Få mere at vide
Bel-Art™ Secador™ 5.0 Eksikkatorskab
Artikelnummer. 17895392
Skift visning
Antal hylder:
3
Artikelnummer. Antal hylder
17895392 3
1 options
Artikelnummer. 17895392 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H420570001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10205.00 DKK
    8918.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 1286.09 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-04-2027
Kabinet giver tør opbevaring af fugtfølsomme produkter såsom laboratorieprøver, reagenser, optisk udstyr, elektronik og 3D-print filament.
  • Højdensitetsskumpakninger for at holde den omgivende luftfugtighed ude og tør luft inde
  • Store klare polycarbonatpaneler er holdbare og gør det nemt at se det indre indhold
  • LCD viser den interne temperatur og fugtighedsniveau
  • Indeholder 3 justerbare og aftagelige hylder
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Skab stil Åbning foran
Materiale Polycarbonat
Produkttype Eksikkator
Dør stil Hængslet
Antal hylder 3
nr. pr. pakke 1 hv.
Hyldepositioner Justerbar
Mål (D x B x H) Indvendig 34 x 28 x 50 cm
Bredde (engelsk) 11,8 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm
Højde (engelsk) 20,4 tommer
Højde (metrisk) 52 cm
Dybde (engelsk) 13 tommer
Dybde (metrisk) 34 cm