Få mere at vide
Bel-Art™ Secador™ 5.0 Auto-desiccator kabinet, elektrisk ikke-desiccant
Artikelnummer. 17885392
Skift visning
Antal hylder:
3
Artikelnummer. Antal hylder
17885392 3
1 options
Artikelnummer. 17885392 Leverandør Bel-Art™ Leverandørnr. H420571003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15360.00 DKK
    14224.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 1135.40 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-03-2027
Et tørt skab giver tøropbevaring af fugtfølsomme produkter som laboratorieprøver, reagenser, optisk udstyr, elektronik og 3D-printfilament.
  • Højdensitets skumpakninger til at holde omgivende fugtighed ude og tørr luft indendørs
  • Store klare polycarbonatpaneler er holdbare og gør det nemt at se det indvendige indhold
  • LCD viser den interne temperatur og fugtighedsniveau
  • Inkluderer 3 justerbare og aftagelige hylder
  • Elektriske modeller holder den indre luftfugtighed på 20-40%
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Farve Hvid
Skab stil Åbning foran
Materiale Polycarbonat
Produkttype Desiccator
Dør stil Hængslet
Antal hylder 3
Hyldepositioner Justerbar
Mål (D x B x H) Indvendig 34 cm x 28 cm x 50cm
Bredde (engelsk) 11,8 tommer
Bredde (metrisk) 30 cm
Højde (engelsk) 25 tommer
Højde (metrisk) 63.5 cm
Dybde (engelsk) 13 tommer
Dybde (metrisk) 34 cm
Spænding 100/120 V eller 200/240 V