Få mere at vide
Bel-Art™ Secador™ 5.0 Justerbart Auto-Desiccator-kabinet, elektrisk ikke-tørremiddel
Beskrivelse
- Højdensitetsskumpakninger for at holde den omgivende luftfugtighed ude og tør luft inde
- Store klare polycarbonatpaneler er holdbare og gør det nemt at se det indre indhold
- LCD viser den interne temperatur og fugtighedsniveau
- Indeholder 3 justerbare og aftagelige hylder
- Elektriske modeller holder den indre luftfugtighed på 20 til 40 %
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Produkttype | Eksikkator |
| Farve | Hvid |
| Skab stil | Åbning foran |
| Materiale | Polycarbonat |
| Dør stil | Hængslet |
| Til brug med (udstyr) | Bel-Art Secador™ 5.0 Desiccator Cabinet |
| Antal hylder | 3 |
| Hyldepositioner | Justerbar |
| Mål (D x B x H) Indvendig | 34 x 28 x 50 cm |
| Vis mere |