Få mere at vide
Sec8 Antibody, R&D Systems™
Artikelnummer. 18609216 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
25 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18609216 25 μL
18198309 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18609216 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP25492125ul
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
Sec8 Polyclonal specifically detects Sec8 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen Sec8
Applikationer Immunocytochemistry, Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugeret Unconjugated
Fortynding Western Blot 0.4 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1 - 4 μg/mL
Formulering PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide
Gene Alias exocyst complex component 4, KIAA1699SEC8L1, MGC27170, REC8, SEC8Exocyst complex component Sec8, SEC8-like 1, SEC8-like 1 (S. cerevisiae), Sec8p
Gensymboler EXOC4
Værtsarter Rabbit
Immunogen This antibody was developed against a recombinant protein corresponding to the following amino acid sequence:AKQCPLREFLTVYIKNIFLNQVLAEINKEIEGVTKTSDPLKILANADTMKVLGVQRPLLQSTIIVEKTVQDLLNLMHDLSAYSDQFLNMVCVKLQEYKDTCTAAYRGIVQSEEKLVISASWAKDDDISRLLKSLPNWMNMAQPK
Oprensningsmetode Affinity Purified
Mængde 25 μL
Regulatorisk status RUO
Primær eller sekundær Primary
Gen-id (Entrez) 60412
Testspecificitet Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins.
Målarter Human
Indhold og opbevaring Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Produkttype Antibody
Isotype IgG
Produktlinje Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.