missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beskrivelse
SEC63 Polyclonal antibody specifically detects SEC63 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | SEC63 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | Janelia Fluor 525 |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | PRO2507, SEC63 homolog (S. cerevisiae), SEC63LERdj2, SEC63-like (S. cerevisiae), translocation protein SEC63 homolog |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 595-720 of human SEC63 (NP_009145.1).,, Sequence:, RDSDREQDEKQNKDDEAEWQELQQSIQRKERALLETKSKITHPVYSLYFPEEKQEWWWLYIADRKEQTLISMPYHVCTLKDTEEVELKFPAPGKPGNYQYTVFLRSDSYMGLDQIKPLKLEVHEAK |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?