Få mere at vide
sec-Butylmalonic Acid Diethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | sec-Butylmalonic Acid Diethyl Ester |
| CAS | 83-27-2 |
| Molekylær formel | C11H20O4 |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | (1-Methylpropyl)propanedioic Acid Diethyl Ester, Diethyl sec-Butylmalonate, NSC 127865, NSC 30679, NSC 41157, sec-Butylmalonic Acid Diethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O4/c1-5-8(4)9(10(12)14-6-2)11(13)15-7-3/h8-9H,5-7H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(C(C)CC)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | diethyl 2-butan-2-ylpropanedioate |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.27 |
| Formel vægt | 216.1362 |