Få mere at vide
sec-Butyllithium, 1,3M sol. i cyclohexan/hexan (92/8), AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10568513 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10568513 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
10325942 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10568513 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 187548000
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 598-30-1 , 110-82-7 , 110-54-3
Molekylær formel C4H9Li
Molekylvægt (g/mol) 64.06
MDL nummer MFCD00009323
InChI nøgle VATDYQWILMGLEW-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butyllithium, s-buli, s-butyllithium, s-butyl lithium, unii-5yv3gii1tb, lithium, 1-methylpropyl, 5yv3gii1tb, secbutyllithium, b-butyllithium, sec-butyllitium
PubChem CID 102446
IUPAC navn (butan-2-yl)lithium
SMIL [Li]C(C)CC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale sec-Butyllithium
Farve Farveløs
Navn note 1.3M Solution in Cyclohexane/hexane (92/8)
Lineær formel C2H5CH(CH3)Li
Fieser 09,87; 10,75; 12,97; 16,56
Tæthed 0.7500g/mL
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts (forming lioh and butane).
Formel vægt 64.06
Procent renhed 10.5 to 12.5% (as BuLi) (Active base)
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 0.75
Mængde 800 mL
Flammepunkt −17°C
Fysisk form Væske