Få mere at vide
sec-Butyllithium, 1,3M sol. i cyclohexan/hexan (92/8), AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeschreibung
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Kemisk navn eller materiale | sec-Butyllithium |
| Farve | Farveløs |
| Navn note | 1,3M-løsning i cyklohexan/hexan (92/8) |
| Tæthed | 0.7500g/mL |
| Emballage | AcroSeal™ Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 0.75 |
| Lineær formel | C2H5CH(CH3)Li |
| Mængde | 100 mL |
| Flammepunkt | −17 °C |
| Fieser | 09,87; 10,75; 12,97; 16,56 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- sec-Butyllithium, 1.3M solution in cyclohexane/hexane (92/8)
- Fare
- Aspirationstoksicitet Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- Pyrofort fast stof Kategori 1
- Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H250-Selvantænder ved kontakt med luft.
- H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
- H373-Kan forårsage organskader.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P222-Undgå kontakt med luft.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- MIXTURE LIST-Contain: Hexane, Lithium, (1-methylpropyl), Cyclohexane