Få mere at vide
sec-Butylamine, TRC
Artikelnummer. 30337727
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30337727 50 g
1 options
Artikelnummer. 30337727 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB72060850G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Butylamine
CAS 13952-84-6
Molekylær formel C4 H11 N
Mængde 50 g
Synonym sec-Butylamine (6CI,8CI), (RS)-sec-butylamine, (±)-2-Aminobutane, (±)-2-Butanamine, (±)-2-Butylamine, (±)-sec-Butylamine, 1-Methylpropanamine, 1-Methylpropylamine, 2-AB, 2-Aminobutane, 2-Butylamine, Butafume, Butan-2-ylamine, DL-sec-Butylamine, NSC 8030, Tutane, dl-2-Butylamine
InChI formel InChI=1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3
SMIL CCC(C)N
IUPAC navn butan-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 73.14
Formel vægt 73.0891