Få mere at vide
sec-Butylamine, 99%
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Unit Size:
100ml
2.5 L
25ml
500ml
5ml
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | sec-Butylamine |
| Smeltepunkt | -104.0°C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 0.7200g/mL |
| Kogepunkt | 63.0°C |
| Flammepunkt | −19°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 98.5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C2H5CH(NH2)CH3 |
| Show More |