Få mere at vide
sec-Butylamine, 99%
Artikelnummer. 10026193 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
25ml
500ml
5ml
Artikelnummer. 10026193
Brand: Thermo Scientific Acros 107815000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13952-84-6 | C4H11N | 73.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13952-84-6
Molekylær formel C4H11N
Molekylvægt (g/mol) 73.14
MDL nummer MFCD00008094
InChI nøgle BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butylamine, 2-butanamine, 2-aminobutane, 2-butylamine, 1-methylpropylamine, butafume, tutane, 1-methylpropanamine, deccotane, frucote
PubChem CID 24874
ChEBI CHEBI:74526
IUPAC navn butan-2-amin
SMIL CCC(C)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale sec-Butylamine
Smeltepunkt -104.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.7200g/mL
Kogepunkt 63.0°C
Flammepunkt −19°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5CH(NH2)CH3
Brydningsindeks 1.3920 to 1.3960
Mængde 500 mL
Beilstein 04,16
Merck Index 15,1546
Specifik vægtfylde 0.72
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible. Other solubilities: freely miscible with most common organic solvents
Viskositet 0.5 mPa.s (20°C)
Formel vægt 73.13
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske