Få mere at vide
sec-Butyl Methyl Ether, TRC
Artikelnummer. 30346968
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30346968 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30346968 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA768075250MG
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxybutane
CAS 6795-87-5
Molekylær formel C5 H12 O
Mængde 250 mg
Synonym Butane, 2-methoxy-, Ether, sec-butyl methyl (6CI,7CI,8CI), 2-Methoxybutane, (±)-2-Methoxybutane, (±)-Methyl 2-butyl ether, 2-Butyl methyl ether, Methyl 1-methylpropyl ether, Methyl sec-butyl ether, sec-Butyl methyl ether, sec-Butyl methyl ether
InChI formel InChI=1S/C5H12O/c1-4-5(2)6-3/h5H,4H2,1-3H3
SMIL CCC(C)OC
IUPAC navn 2-methoxybutane
Molekylvægt (g/mol) 88.15
Formel vægt 88.0888