missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sekretær Butyl Mercaptan, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | sec-Butyl Mercaptan |
| CAS | 513-53-1 |
| Molekylær formel | C4H10S |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (±)-2-Butanethiol, 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butyl mercaptan, 2-Butylthiol, 2-Mercaptobutane, 3-Methyl-2-propanethiol, NSC 78417, s-Butyl mercaptan, sec-Butanethiol, sec-Butyl mercaptan, sec-Butyl thioalcohol, sec-Butylthiol, 2-Butanethiol, (±)-2-Butanethiol, 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butyl mercaptan, 2-Butylthiol, 2-Mercaptobutane, 3-Methyl-2-propanethiol, NSC 78417, s-Butyl mercaptan, sec-Butanethiol, sec-Butyl thioalcohol, sec-Butylthiol, 2-Butanethiol |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10S/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCC(C)S |
| IUPAC navn | butan-2-thiol |
| Molekylvægt (g/mol) | 90.19 |
| Formel vægt | 90.0503 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?