Få mere at vide
sec-Butylisothiocyanat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10077632
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10077632 10 g 10g
10402504 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10077632 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00486EA
Kemiske identifikatorer
CAS 4426-79-3
Molekylær formel C5H9NS
Molekylvægt (g/mol) 115.19
MDL nummer MFCD00041108
InChI nøgle TUFJIDJGIQOYFY-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butyl isothiocyanate, 2-butyl isothiocyanate, butane, 2-isothiocyanato, isothiocyanic acid sec-butyl ester, isothiocyanic acid, sec-butyl ester, butan-2-isothiocyanate, 2-butylisothiocyanate, s-butyl isothiocyanate, 2-isothiocyanato-butane
PubChem CID 78151
IUPAC navn 2-isothiocyanatobutan
SMIL CCC(C)N=C=S
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale sec-Butyl isothiocyanate
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 115.2