Få mere at vide
(±)-sec-Butyl-d9 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Butan-2-ol-D9 |
| CAS | 1202864-22-9 |
| Molekylær formel | C4 D9 H O |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | 2-Butan-1,1,1,2,3,3,4,4,4-d9-ol (ACI), sec-Butyl-d9 alcohol (6 CI), 1,1,1,2,3,3,4,4,4-Nonadeuteriobutan-2-ol, (±)-sec-Butyl-d9 alcohol, 2-Butanol-d9 |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5 H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4 D |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 1,1,1,2,3,3,4,4,4-nonadeuteriobutan-2-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 83.1771 |
| Formel vægt | 83.1297 g/mol |
| Vis mere |