Få mere at vide
Sec-Butyl Alcohol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10680331 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Amber glass bottle
Metal can
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10680331 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.5 L
10438400 1 L Amber glass bottle 1 L
10598220 25 L Metal can 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10680331 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. B/5200/PB17
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 78-92-2
MDL nummer 4569
Tekniske data
Smeltepunkt -115°C
Farve Colorless
Kogepunkt 99°C
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C4H10O
Mængde 2.5 L
Dampdensitet 2.6
Formel vægt 74.12g/mol
Damptryk 17mbar at 20°C
Fysisk form Liquid
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • sec-Butyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.