Få mere at vide
sec-butylacetat, TRC
Artikelnummer. 30339301
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30339301 1 g
1 options
Artikelnummer. 30339301 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6993301G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Acetic acid-sec.-butyl ester
CAS 105-46-4
Molekylær formel C6 H12 O2
Mængde 1 g
Synonym Acetic acid, sec-butyl ester (8CI), sec-Butyl alcohol acetate (6CI), sec-Butyl alcohol, ester with AcOH (4CI), (±)-2-Butyl acetate, (±)-sec-Butyl acetate, 1-Methylpropyl acetate, 2-Acetoxybutane, 2-Butyl acetate, NSC 8034, Ultrasolve M 1200, sec-Butyl acetate, sec-Butyl ethanoate
InChI formel InChI=1S/C6H12O2/c1-4-5(2)8-6(3)7/h5H,4H2,1-3H3
SMIL CCC(C)OC(=O)C
IUPAC navn butan-2-ylacetat
Molekylvægt (g/mol) 116.16
Formel vægt 116.0837