Få mere at vide
sec-Butylacetat, 98%
Artikelnummer. 11393297
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393297 100 g 100g
11383297 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393297 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13892.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 105-46-4 | C6H12O2 | 116,16 g/mol
sec-Butylacetat bruges i organisk syntese, katalytisk middel, petrokemisk additiv.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser sec-Butylacetat anvendes i organisk syntese, katalytisk middel
, petrokemisk additiv.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-46-4
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00009328
InChI nøgle DCKVNWZUADLDEH-UHFFFAOYNA-N
Synonym sec-butyl acetate, dl-sec-butyl acetate, 2-butyl acetate, acetic acid, 1-methylpropyl ester, 1-methylpropyl acetate, sec-butyl ethanoate, 1-methylpropyl ethanoate, acetic acid, sec-butyl ester, 2-butanol acetate, sec-butyl alcohol acetate
PubChem CID 7758
IUPAC navn butan-2-ylacetat
SMIL CCC(C)OC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale sec-Butyl acetate
Smeltepunkt -99 °C
Tæthed 0.872
Kogepunkt 111 °C til 112 °C
Flammepunkt 16 °C (60 °F)
Brydningsindeks 1.389
Mængde 100 g
FN nummer UN1123
Beilstein 1720689
Merck Index 14,1536
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 116.16
Procent renhed 98%