missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Sec-Butyl 4-Methylbenzenesulfonate (>80%, with an impurity of pTSA), TRC

Artikelnummer. 30136678
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136678 100 mg
30133111 500 mg
30008906 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136678 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS282080100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 715-11-7
Molekylær formel C11 H16 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 228.31
Synonym p-Toluenesulfonic acid, sec-butyl ester (7CI,8CI), sec-Butyl alcohol, p-toluenesulfonate (6CI), 1-Methylpropyl p-toluenesulfonate
IUPAC navn sec-butyl 4-methylbenzenesulfonate
SMIL CCC(C)OS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale sec-Butyl 4-Methylbenzenesulfonate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H16O3S/c1-4-10(3)14-15(12,13)11-7-5-9(2)6-8-11/h5-8,10H,4H2,1-3H3
Formel vægt 228.082
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.