Få mere at vide
sec-Butanol, 99%, ekstra ren
Artikelnummer. 10765361 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
10 L
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10 L
2.5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10765361 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10448630 1 L Glasflaske -
10512744 10 L Plast tromle 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10765361 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 107700025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.00 DKK
    355.65 DKK / 2.5 L
    Spare 52.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-92-2
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00004569
InChI nøgle BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC navn butan-2-ol
SMIL CCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale sec-Butanol
Smeltepunkt -115,0 °C
Tæthed 0.8100g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 24 °C
Infrarødt spektrum Overholder Ref Report
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Brydningsindeks 1,3960 til 1,3980 (20 °C, 589 nm)
Rester efter fordampning 0,005% maks.
Analyseprocentområde 99%
Specifik vægtfylde 0.81
Lineær formel C2H5CH(OH)CH3
Viskositet 4,2 mPa (20 °C)
Vand 0,5% maks.
Beilstein 01, 371
Merck Index 15, 1543
Kogepunkt 99,0 °C
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 125 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ester, ether og benzen
Formel vægt 74.12
Procent renhed 99%
Grad Ekstra ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • sec-Butanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Butanol