Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | sec-Butanol |
| Smeltepunkt | -115.0°C |
| Tæthed | 0.8100g/mL |
| Mængde | 10 L |
| Flammepunkt | 24°C |
| Infrarødt spektrum | Conforms to Ref Report |
| Emballage | Plast tromle |
| Fysisk form | Væske |
| Brydningsindeks | 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm) |
| Rester efter fordampning | 0.005% max. |
| Vis mere |