Få mere at vide
sec-butanol, 99+%, ekstra tørt, AcroSeal™
Artikelnummer. 10537264 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
1 L
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10537264 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
10653605 1 L AcroSeal™ Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10537264 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 610261000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    356.00 DKK
    345.53 DKK / 100ml
    Spare 10.47 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-92-2
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00004569
InChI nøgle BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC navn butan-2-ol
SMIL CCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale sec-Butanol
Tæthed 0.81g/mL
Mængde 100 mL
Identifikation Beståelsesprøve
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Analyseprocentområde 99%
Lineær formel C2H5CH(OH)CH3
Vand 50 ppm maks.
Beilstein 01, 371
Merck Index 15, 1543
Formel vægt 74.12
Procent renhed ≥99%
Grad Ekstra tør