Få mere at vide
sec-Butanol, 99+%, til analyse, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10590594 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10590594 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10125040 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10590594 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 220290025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-92-2
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00004569
InChI nøgle BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC navn butan-2-ol
SMIL CCC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale sec-Butanol
Smeltepunkt -115.0°C
Navn note For analysis
Tæthed 0.8100g/mL
Mængde 2.5 L
Flammepunkt 24°C
Emballage Glasflaske
Fysisk form Væske
Analyseprocentområde 99+%
Specifik vægtfylde 0.81
Lineær formel C2H5CH(OH)CH3
Viskositet 4.2 mPa.s (20°C)
Vand 0.1% max.
Beilstein 01, 371
Merck Index 15, 1543
Kogepunkt 99.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ester, ether and benzene
Formel vægt 74.12
Procent renhed ≥99%
Grad Analyser