Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | sec-Butanol |
| Smeltepunkt | -115,0 °C |
| Navn note | Til analyse |
| Tæthed | 0.8100g/mL |
| Mængde | 1 L |
| Flammepunkt | 24 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Fysisk form | Væske |
| Analyseprocentområde | 99+% |
| Specifik vægtfylde | 0.81 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- sec-Butanol
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Butanol