missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Sebuthylazine-d5 (ethyl-d5), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sebuthylazine D5 |
| CAS | 1219805-56-7 |
| Molekylær formel | C9 2H5 H11 Cl N5 |
| Mængde | 0.5 mg |
| Synonym | Sebuthylazine D5 (N-ethyl D5), 6-Chloro-N4-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-N2-sec-butyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16ClN5/c1-4-6(3)12-9-14-7(10)13-8(15-9)11-5-2/h6H,4-5H2,1-3H3,(H2,11,12,13,14,15)/i2D3,5D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Nc1nc(Cl)nc(NC(C)CC)n1 |
| IUPAC navn | 2-N-butan-2-yl-6-chloro-4-N-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 234.74 |
| Formel vægt | 234.1408 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?