Få mere at vide
Sebuthylazine-2-hydroxy 10 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sebuthylazine-2-hydroxy |
| CAS | 33124-61-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | Sebuthylazine-2-hydroxy |
| Forsendelsestilstand | +20°C |
| Molekylær formel | C9 H17 N5 O |
| Koncentration | 10 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | s-Triazin-2-ol, 4-(sec-butylamino)-6-(ethylamino)- (8CI), 4-(Ethylamino)-6-[(1-methylpropyl)amino]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Hydroxy-4-ethylamino-6-sec-butylamino-s-triazine, Ethylamino-sec-butylaminohydroxy-s-triazine, GS 28784, Hydroxyethazine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17N5O/c1-4-6(3)11-8-12-7(10-5-2)13-9(15)14-8/h6H,4-5H2,1-3H3,(H3,10,11,12,13,14,15) |
| SMIL | CCNc1nc(O)nc(NC(C)CC)n1 |
| Vis mere |