Få mere at vide
Sebuthylazine-2-hydroxy 10 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325024
Skift visning
Mængde:
10 ml
Artikelnummer. Mængde
30325024 10 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30325024 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREB16920900ME10
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sebuthylazine-2-hydroxy
CAS 33124-61-7
Analyt- eller komponentnavne Sebuthylazine-2-hydroxy
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C9 H17 N5 O
Koncentration 10 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym s-Triazin-2-ol, 4-(sec-butylamino)-6-(ethylamino)- (8CI), 4-(Ethylamino)-6-[(1-methylpropyl)amino]-1,3,5-triazin-2(1H)-one, 2-Hydroxy-4-ethylamino-6-sec-butylamino-s-triazine, Ethylamino-sec-butylaminohydroxy-s-triazine, GS 28784, Hydroxyethazine
InChI formel InChI=1S/C9H17N5O/c1-4-6(3)11-8-12-7(10-5-2)13-9(15)14-8/h6H,4-5H2,1-3H3,(H3,10,11,12,13,14,15)
SMIL CCNc1nc(O)nc(NC(C)CC)n1
IUPAC navn 4-(butan-2-ylamino)-6-(ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ol
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 211.26
Mængde 10 ml
Formel vægt 211.1433 g/mol