Få mere at vide
Sebacoyl Dichloride, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15820681
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15820681 100 mL
15810681 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15820681 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8188990100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-19-3
Tekniske data
Smeltepunkt -5°C
Tæthed 1.12 g/cm3 at 20°C
Kogepunkt 161°C/19 hPa
Molekylær formel ClOC(CH2)8COCl
MDL nummer MFCD00000770
Mængde 100 mL
Synonym Sebacoyl dichloride, Sebacoyl chloride, Sebacoyl dichloride
Molekylvægt (g/mol) 239.14