Få mere at vide
Sebacoyl Chloride, Extra Pure, 5% Solution In Trichloroethylene, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10529580 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
Emballage:
Plastic Coated Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10529580 100 mL Plastic Coated Glass bottle 100ml
1 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10529580 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. S/0423/PB05
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sebacoyl Chloride
Navn note 5% Solution in Trichloroethylene
CAS 79-01-6
Smeltepunkt -2.5°C
Farve Colorless
Tæthed 1.121g/mL at 25°C
Kogepunkt 220°C
Flammepunkt >230°F
Renhedsgrad noter Extra Pure
Emballage Plastic Coated Glass bottle
Molekylær formel C2HCl3
Brydningsindeks n20/D 1.468
MDL nummer 770
Mængde 100 mL
FN nummer 1710
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
Opløselighedsinformation Reacts violently with water liberating toxic gas. Incompatible with water, oxidizing agents, amines, alcohols.
InChI nøgle XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
SMIL C(=C(Cl)Cl)Cl
IUPAC navn 1,1,2-trichloroethene
Molekylvægt (g/mol) 131.38
PubChem CID 6575
ChEBI CHEBI:16602
Formel vægt 239.14
Grad SLR
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 5% Solution in Trichloroethylene
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sebacoyl chloride solution 5% in trichloroethylene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 2
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H341-Mistænkt for at forårsage genetiske defekter.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroethylene, Decanedioyl dichloride