Få mere at vide
Sebacoyl chloride, 95%
Artikelnummer. p-7021758
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11412337
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14226.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 111-19-3 | C10H16Cl2O2 | 239.136 g/mol
Sebacoylchlorid anvendes i syntesen af nylon-6,10-polymer ved at reagere med hexamethylendiamin. Det bruges også til at fremstille decandisyre-bis-(3-dimethylamino-propyl)-ester i nærværelse af triethylamin som katalysator. Det bruges som mellemprodukt i kemisk syntese. Det er involveret i produktionen af polyamidmikrokapsler ved polykondensation af p-phenylendiamin med sebacoylchlorid ved anvendelse af diethylentriamin (DETA) tværbinder og oliesyre som blødgører.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sebacoylchlorid anvendes til syntese af nylon-6,10 polymer ved at reagere med hexamethylendiamin. Det bruges også til at fremstille decandisyre-bis-(3-dimethylamino-propyl)-ester i nærværelse af triethylamin som katalysator. Det bruges som mellemprodukt i kemisk syntese. Det er involveret i produktionen af polyamidmikrokapsler ved polykondensation af p-phenylendiamin med sebacoylchlorid ved anvendelse af diethylentriamin (DETA) tværbinder og oliesyre som blødgører.
Opløselighed Blandbar med kulbrinter og ethere
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Fugt følsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med vand, syrer, baser, aminer, alkoholer og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-19-3
Molekylær formel C10H16Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 239.136
MDL nummer MFCD00000770
InChI nøgle WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride
PubChem CID 66072
IUPAC navn decanedioyldichlorid
SMIL C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sebacoyl chloride
Smeltepunkt -5°C
Tæthed 1.121
Kogepunkt 161°C (14 mmHg)
Flammepunkt 165°C (329°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.468
Mængde 25 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1365665
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Miscible with hydrocarbons and ethers.
Formel vægt 239.14
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sebacoyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Decanedioyl dichloride