Få mere at vide
Sebacoyl chlorid, 95%
Artikelnummer. 11432337
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11432337 500 g 500g
11412337 25 g 25g
11422337 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432337 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14226.36
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-19-3 | C10H16Cl2O2 | 239,136 g/mol
Sebacoylchlorid anvendes i syntesen af nylon-6,10-polymer ved at reagere med hexamethylendiamin. Det bruges også til at fremstille decandisyre-bis-(3-dimethylamino-propyl)-ester i nærværelse af triethylamin som katalysator. Det bruges som mellemprodukt i kemisk syntese. Det er involveret i produktionen af polyamidmikrokapsler ved polykondensation af p-phenylendiamin med sebacoylchlorid ved anvendelse af diethylentriamin (DETA) tværbinder og oliesyre som blødgører.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sebacoylchlorid anvendes til syntese af nylon-6,10 polymer ved at reagere med hexamethylendiamin. Det bruges også til at fremstille decandisyre-bis-(3-dimethylamino-propyl)-ester i nærværelse af triethylamin som katalysator. Det bruges som mellemprodukt i kemisk syntese. Det er involveret i produktionen af polyamidmikrokapsler ved polykondensation af p-phenylendiamin med sebacoylchlorid ved anvendelse af diethylentriamin (DETA) tværbinder og oliesyre som blødgører.
Opløselighed Blandbar med kulbrinter og ethere
.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Fugt følsom. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med vand, syrer, baser, aminer, alkoholer og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-19-3
Molekylær formel C10H16Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 239.136
MDL nummer MFCD00000770
InChI nøgle WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride
PubChem CID 66072
IUPAC navn decanedioyldichlorid
SMIL C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sebacoyl chloride
Smeltepunkt -5° °C
Tæthed 1.121
Kogepunkt 161 °C (14 mmHg)
Flammepunkt 165 °C (329 °F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.468
Mængde 500 g
FN nummer UN2922
Beilstein 1365665
Følsomhed Fugtfølsom
Opløselighedsinformation Blandet med kulbrinter og ætere.
Formel vægt 239.14
Procent renhed 97%