Få mere at vide
Sebacoylchlorid, 92%, teknisk, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-191879 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
500g
50g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10668313
Brand: Thermo Scientific Acros 294900500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Sebacoylchlorid, 92%, C10H16Cl2O2, CAS-nummer-111-19-3, decandisyrechlorid, sebacoylchlorid, cp, octan-1,8-dicarbonylchlorid, sebacylchlorid, sebacoyldichlorid, sebacoylchlorid, sebacoylchlorid, sebacoylchlorid, sebacoylchlorid, sebacoylchlorid, sebacoylchlorid, acmc-1byrk, decanedioylchlorid, 500 g, 90 % min. (GC)
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-19-3
Molekylær formel C10H16Cl2O2
Molekylvægt (g/mol) 239.14
MDL nummer MFCD00000770
InChI nøgle WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride
PubChem CID 66072
IUPAC navn decanedioyldichlorid
SMIL C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sebacoyl chloride
Smeltepunkt -2.5°C
Farve Hvid til beige
Tæthed 1.1210g/mL
Kogepunkt 220.0°C (75.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 90% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCO(CH2)8COCl
Brydningsindeks 1.4670 to 1.4700
Mængde 50 g
Beilstein 02, 719
Specifik vægtfylde 1.121
Opløselighedsinformation Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in hydrocarbons and ethers
Formel vægt 239.14
Procent renhed 92%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske