Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sebacoyl chloride |
| Smeltepunkt | -2.5°C |
| Farve | Hvid til beige |
| Tæthed | 1.1210g/mL |
| Kogepunkt | 220.0°C (75.0 mmHg) |
| Flammepunkt | >110°C |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 90% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | ClCO(CH2)8COCl |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Sebacoyl chloride
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- H290-Kan ætse metaller.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H310-Livsfarlig ved hudkontakt.
- EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Decanedioyl dichloride, Hydrochloric acid, Decanedioic acid