Få mere at vide
Sebaconitrile, 98%
Artikelnummer. 10567752 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10567752 100 g Glasflaske 100g
10197940 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10567752 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 419251000
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1871-96-1 | C10H16N2 | 164.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1871-96-1
Molekylær formel C10H16N2
Molekylvægt (g/mol) 164.25
MDL nummer MFCD00019900
InChI nøgle DFJYZCUIKPGCSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebaconitrile, 1,8-dicyanooctane, octamethylene dicyanide, oktamethylendikyanid, oktamethylendikyanid czech, octane-1,8-dicarbonitrile, sebacic acid dinitrile, acmc-209epg, wln: nc8cn, 4-02-00-02089 beilstein handbook reference
PubChem CID 74639
IUPAC navn decanedinitril
SMIL C(CCCCC#N)CCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sebaconitrile
Navn note 98%
Smeltepunkt 7.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.9100g/mL
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel NC(CH2)8CN
Brydningsindeks 1.4470 to 1.4490
Mængde 100 g
Specifik vægtfylde 0.91
Formel vægt 164.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Sebaconitrile
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.