Få mere at vide
Sebaconitrile, 95%
Artikelnummer. 11426186
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426186 25 g 25g
11416186 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426186 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23010.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1871-96-1 | C10H16N2 | 164.252 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1871-96-1
Molekylær formel C10H16N2
Molekylvægt (g/mol) 164.252
MDL nummer MFCD00019900
InChI nøgle DFJYZCUIKPGCSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebaconitrile, 1,8-dicyanooctane, octamethylene dicyanide, oktamethylendikyanid, oktamethylendikyanid czech, octane-1,8-dicarbonitrile, sebacic acid dinitrile, acmc-209epg, wln: nc8cn, 4-02-00-02089 beilstein handbook reference
PubChem CID 74639
IUPAC navn decanedinitril
SMIL C(CCCCC#N)CCCC#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sebaconitrile
Smeltepunkt 4°C to 8°C
Tæthed 0.91
Kogepunkt 199°C to 200°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 25 g
Beilstein 1750739
Formel vægt 164.25
Procent renhed 95%