Få mere at vide
Sebacinsyre, TRC
Artikelnummer. 30426029
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30426029 10 g
30412114 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30426029 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCS21141010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1,8-Octanedicarboxylic acid (Decanedioic acid)
CAS 111-20-6
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C10 H18 O4
Mængde 10 g
Synonym Decanedioic acid (9CI','ACI), Sebacic acid (8CI), 1,10-Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, n-Decanedioic acid, NSC 19492, NSC 97405
InChI formel InChI=1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMIL OC(=O)CCCCCCCCC(=O)O
IUPAC navn Dekanedioinsyre
Molekylvægt (g/mol) 202.25
Formel vægt 202.1205
Procent renhed >95