Få mere at vide
Sebacic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| Smeltepunkt | 130°C to 133°C |
| Tæthed | 1.21 g/cm3 |
| Kogepunkt | 295°C/133 hPa |
| Molekylær formel | HOOC(CH2)8COOH |
| MDL nummer | MFCD00004440 |
| Mængde | 50 kg |
| Synonym | Sebacic acid, Decanedioic acid, Sebacic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.25 |
| Grad | Research |