Få mere at vide
Sebacinsyre, 98%
Artikelnummer. 10667292 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10667292 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10255230 100 g Plastflaske 100g
10245230 1 kg Plastflaske 1kg
10073853 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10667292 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132630025
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-20-6 | C10H18O4 | 202,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-20-6
Molekylær formel C10H18O4
Molekylvægt (g/mol) 202.25
MDL nummer MFCD00004440
InChI nøgle CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebacic acid, 1,8-octanedicarboxylic acid, 1,10-decanedioic acid, sebacic acids, decanedicarboxylic acid, n-decanedioic acid, sebacinsaure, acide sebacique, sebacate, sebacinsaeure
PubChem CID 5192
ChEBI CHEBI:41865
IUPAC navn decandisyre
SMIL C(CCCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sebacic acid
Smeltepunkt 131,0 °C til 134,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 294,4 °C (100,0 mmHg)
Flammepunkt 220 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HO2C(CH2)8CO2H
Mængde 2.5 kg
Beilstein 02, IV, 2078
Merck Index 15, 8552
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: 0,1 % i ether (17 °C), frit opløselig i alkohol, estere og ketoner, sparsomt opløselig i kulbrinter, uopløselig i ethylether og carbontetrachlorid
Formel vægt 202.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver eller granulat