Få mere at vide
Sebacinsyre, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10255230 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10255230 100 g Plastflaske 100g
10245230 1 kg Plastflaske 1kg
10667292 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
10073853 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10255230 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 132631000
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 111-20-6 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-20-6
Molekylær formel C10H18O4
Molekylvægt (g/mol) 202.25
MDL nummer MFCD00004440
InChI nøgle CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebacic acid, 1,8-octanedicarboxylic acid, 1,10-decanedioic acid, sebacic acids, decanedicarboxylic acid, n-decanedioic acid, sebacinsaure, acide sebacique, sebacate, sebacinsaeure
PubChem CID 5192
ChEBI CHEBI:41865
IUPAC navn decandisyre
SMIL C(CCCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sebacic acid
Smeltepunkt 131.0°C to 134.0°C
Farve Hvid
Kogepunkt 294.4°C (100.0 mmHg)
Flammepunkt 220°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Plastflaske
Lineær formel HO2C(CH2)8CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 02, IV, 2078
Merck Index 15, 8552
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1g/L (20°C). Other solubilities: 0.1% in ether (17°C), freely soluble in alcohol, esters and ketones, sparingly soluble in hydrocarbons, insoluble in ethyl ether and carbon tetrachloride
Formel vægt 202.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver eller granulat