Få mere at vide
Sebacinsyre, 98+%
Beskrivelse
Sebacinsyre bruges som monomer til nylon 610, blødgørere, smøremidler, hydraulikvæsker, kosmetik og stearinlys. Det bruges også som mellemprodukter i antiseptiske midler, aromater og malingsmaterialer. Det bruges til syntese af poly(glycerol sebacat) og ny bio-nylon. Det finder anvendelse som klæbemidler, korrosionsinhibitorer og opløsningsmidler. Dets derivat, diethyl Sebacate, bruges i plastfremstilling og teknik, såvel som lægemiddelleveringsprocedurer gennem brug af biologisk nedbrydelige indkapslinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Sebacinsyre bruges som monomer til nylon 610, blødgørere, smøremidler, hydraulikvæsker, kosmetik og stearinlys. Det bruges også som mellemprodukter i antiseptiske midler, aromater og malingsmaterialer. Det bruges til syntese af poly(glycerol sebacat) og ny bio-nylon. Det finder anvendelse som klæbemidler, korrosionsinhibitorer og opløsningsmidler. Dets derivat, diethyl Sebacate, bruges i plastfremstilling og teknik, såvel som lægemiddelleveringsprocedurer gennem brug af biologisk nedbrydelige indkapslinger.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, reduktionsmidler og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sebacic acid |
| Smeltepunkt | 131 °C til 134 °C |
| Tæthed | 1.271 |
| Kogepunkt | 295 °C (100 mmHg) |
| Flammepunkt | 220 °C (428 °F) |
| Lineær formel | HO2C(CH2)8CO2H |
| Mængde | 1000 g |
| Beilstein | 1210591 |
| Merck Index | 14,8415 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Show More |