Få mere at vide
Sebacinsyre, 98+%
Artikelnummer. 11402207
Skift visning
Mængde:
100 g
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
100g
250g
5000g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11402207 250 g 250g
11483980 100 g 100g
11492197 1000 g 1000g
11412207 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11402207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14158.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    408.22 DKK
    367.65 DKK / 250g
    Spare 40.57 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 111-20-6 | C10H18O4 | 202,25 g/mol
Sebacinsyre bruges som monomer til nylon 610, blødgørere, smøremidler, hydraulikvæsker, kosmetik og stearinlys. Det bruges også som mellemprodukter i antiseptiske midler, aromater og malingsmaterialer. Det bruges til syntese af poly(glycerol sebacat) og ny bio-nylon. Det finder anvendelse som klæbemidler, korrosionsinhibitorer og opløsningsmidler. Dets derivat, diethyl Sebacate, bruges i plastfremstilling og teknik, såvel som lægemiddelleveringsprocedurer gennem brug af biologisk nedbrydelige indkapslinger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Sebacinsyre bruges som monomer til nylon 610, blødgørere, smøremidler, hydraulikvæsker, kosmetik og stearinlys. Det bruges også som mellemprodukter i antiseptiske midler, aromater og malingsmaterialer. Det bruges til syntese af poly(glycerol sebacat) og ny bio-nylon. Det finder anvendelse som klæbemidler, korrosionsinhibitorer og opløsningsmidler. Dets derivat, diethyl Sebacate, bruges i plastfremstilling og teknik, såvel som lægemiddelleveringsprocedurer gennem brug af biologisk nedbrydelige indkapslinger.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med baser, reduktionsmidler og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-20-6
Molekylær formel C10H18O4
Molekylvægt (g/mol) 202.25
MDL nummer MFCD00004440
InChI nøgle CXMXRPHRNRROMY-UHFFFAOYSA-N
Synonym sebacic acid, 1,8-octanedicarboxylic acid, 1,10-decanedioic acid, sebacic acids, decanedicarboxylic acid, n-decanedioic acid, sebacinsaure, acide sebacique, sebacate, sebacinsaeure
PubChem CID 5192
ChEBI CHEBI:41865
IUPAC navn decandisyre
SMIL C(CCCCC(=O)O)CCCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Sebacic acid
Smeltepunkt 131 °C til 134 °C
Tæthed 1.271
Kogepunkt 295 °C (100 mmHg)
Flammepunkt 220 °C (428 °F)
Lineær formel HO2C(CH2)8CO2H
Mængde 250 g
Beilstein 1210591
Merck Index 14,8415
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 202.25
Procent renhed ≥98%