missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Seasonal H1N1 Neuraminidase Antibody (10C5F12), HRP, R&D Systems™

Artikelnummer. 18601347 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
0.1 mL
Pakningsstørrelse:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18601347 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18601347 Leverandør Novus Biologicals Leverandørnr. NBP241331H
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

Seasonal H1N1 Neuraminidase Monoclonal antibody specifically detects Seasonal H1N1 Neuraminidase in Influenza Virus N1, Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Antigen Seasonal H1N1 Neuraminidase
Applikationer ELISA
Klassifikation Monoclonal
Klon 10C5F12
Konjugeret HRP
Formulering PBS
Gene Alias EC=3.2.1.18, Neuraminidase
Værtsarter Mouse
Immunogen Antibody was raised against a synthetic peptide from the seasonal influenza (H1N1) neuraminidase protein.
Oprensningsmetode Protein A purified
Mængde 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Primær eller sekundær Primary
Målarter Influenza virus N1, Virus
Indhold og opbevaring Store at 4°C in the dark.
Produkttype Antibody
Form Purified
Isotype IgG2b
Produktlinje Novus
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.