Få mere at vide
Fisher Science Education™ Sømløs cellulosedialyseslange
Artikelnummer. 17780245 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
20.4 mm
Længde (metrisk):
3 m
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Længde (metrisk)
17780245 20.4 mm 3 m
1 options
Artikelnummer. 17780245
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Pålidelig og fleksibel dialyserør med 12.000 MWCO til adskillelse af makromolekyler i uddannelseslaboratorier inden for kemi, biologi og farmaceutiske studier.
  • Materiale: Sømløs cellulose
  • Molekylvægtsgrænse (MWCO): Bevarer molekyler ≥12.000
  • Da Applications: Ideelle til uddannelsesmiljøer inden for analytisk kemi, biologi og farmaceutiske studier
  • Permeabilitet: Høj permeabilitet for vand og lavmolekylære forbindelser
  • Porediameter: ca. 4,8 nm
  • Formulering: Glycerin, vand og 1% svovl
  • Opbevaring: Opbevar i en lufttæt beholder; genfugt hvis den er tør
  • Diameter: 45 mm (1,13 tommer)
  • Længde: 30 m (100 fod)
  • Antal: Solgt individuelt (hver)
  • Kun til uddannelsesmæssig brug: Der udstedes ikke noget analysebevis (C of A)
Dette produkt er til undervisningsbrug - ingen C af A er tilgængelig.
Tekniske data
Produkttype Dialyseslange
Materiale Sømløs Cellulose
Diameter (metrisk) 20.4 mm
Diameter (engelsk) 0,8 tommer.
Længde (engelsk) 10 ft.
Længde (metrisk) 3 m
Formulering Glycerin, vand og 1% svovl
Mængde Hver
Til brug med (applikation) Nyttig inden for analytisk kemi, biologi og farmaceutiske områder