Få mere at vide
Slice™ Ripperblade til søm
Artikelnummer. 16443629
Skift visning
Farve:
Hvid
Artikelnummer. Farve
16443629 Hvid
1 options
Product Code. 16443629 Supplier Slice™ Supplier No. 10536
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    237.00 DKK
    220.33 DKK / Pakke med 4
    Spare 16.67 DKK
    7% Slukket
View all promotions
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Afrundet spids sikkerhedsklinge med finger-friendly™ kanten er sikker at røre ved
  • Bladtype: afrundet spids
  • Sikrere end traditionelle klinger
  • Finger-friendly™ kanten skærer effektivt
  • Holder op til 11,2 gange længere end metalblade
  • Færre klingeskift = færre skader
  • Reducerer skader, sænker omkostningerne
  • Ikke-gnistgivende, ikke-ledende, ikke-magnetisk
  • Kemisk inert, ruster aldrig
  • Fri for olie og smøremidler
  • Kræver ikke bortskaffelse af skarpe kasser
  • 100% genanvendelig
  • Kompatible håndtag: 10596, 10597, 10548, 10580, 10589, 10568
  • Kompatibel med Slice-sømmerippere, håndtag, skalpel og præcisionskniv
  • Skærer uden at trække i omgivende materiale
  • 4 knive pr pakke
  • Specifications
    Produkttype Afrundet spids
    Længde (engelsk) 1,22 tommer.
    Længde (metrisk) 31 mm
    Materiale Zirconiumoxid
    Farve Hvid
    Til brug med (applikation) Sikkerhedsskæring
    Inkluderer 4 knive pr pakke
    nr. pr. pakke 4 Pk.
    Vægt (engelsk) 0,03 oz.
    Vægt (metrisk) 0.85 g
    Bredde (engelsk) 0,24 tommer
    Bredde (metrisk) 6 mm