Få mere at vide
Buerkle™ Tætningsmanchetter til Buerkle™ Zoneprøveudtagere
Artikelnummer. 11886413 Shop alle Bürkle produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) ydre top:
25 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
1 sæt
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) ydre top Pakningsstørrelse
11886413 50 mm 1 sæt
10770763 25 mm 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11886413 Leverandør Buerkle™ Leverandørnr. 53170010
Forventet forsendelse: 14-01-2027
Tætningshylstre af PP, steriliserbare, de forsegler individuelle kamre ved fyldning, tømning eller transport. Tætningsmufferne er lette at glide på, og de clipses automatisk på plads.
Tætningsmanchetter af PP, steriliserbare, som forsegler individuelle kamre ved fyldning, tømning eller transport. Tætningsmufferne er nemme at skubbe på og clipses automatisk på plads. Længde 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale Polypropylen, PVC
Til brug med (udstyr) Zone Sampler
Diameter (metrisk) ydre top 50 mm
Længde (metrisk) 150 mm