Få mere at vide
Buerkle™ Tætningsmanchetter til Buerkle™ Zoneprøveudtagere
Artikelnummer. 10770763 Shop alle Bürkle produkter
Diameter (metrisk) ydre top:
25 mm
50 mm
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 10770763
Brand: Buerkle™ 53170011
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tætningshylstre af PP, steriliserbare, de forsegler individuelle kamre ved fyldning, tømning eller transport. Tætningsmufferne er lette at glide på, og de clipses automatisk på plads.
Tætningsmanchetter af PP, steriliserbare, som forsegler individuelle kamre ved fyldning, tømning eller transport. Tætningsmufferne er nemme at skubbe på og clipses automatisk på plads. Længde 150 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) Zone Sampler
Diameter (metrisk) ydre top 25 mm
Længde (metrisk) 150 mm