Få mere at vide
DWK Life Sciences Tætningsring, til polerede sfæriske samlinger (VITON)
Artikelnummer. 15894488 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Ledstørrelse:
13 NS
19 NS
29 NS
64 NS
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Ledstørrelse Pakningsstørrelse
15894488 29 NS Pakke med 10
15804498 13 NS Pakke med 10
15814498 19 NS Pakke med 10
15824498 64 NS Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15894488 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 1152556
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    673.20 DKK
    560.84 DKK / Pakke med 10
    Spare 112.36 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-10-2026
Til tætning af jordfuger uden jordfuger DURAN™ , især til vakuumapplikationer.
Kugleled uden jordforbindelse tætner kun via tætningsringen. VITON tætningsringe bruges i vakuumapplikationer.
  • På grund af materialeegenskaberne kan den bruges til arbejde med høje krav til tætningsringens kemiske resistens.
  • Tætningsring af VITON
Tekniske data
Til brug med (applikation) Tætning af ikke-slebne kugleformede samlinger
Ledstørrelse 29 NS
Mængde 10/Pk.
Materiale Viton